Få mere at vide
(1R,2S,3R)-1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2S,3R)-1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol |
| CAS | 4711-06-2 |
| Molekylær formel | C12H14N2O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | D-Arabino-1-(2-quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol, [1R-(1R*,2S*,3R*)]-1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O4/c15-6-10(16)12(18)11(17)9-5-13-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-5,10-12,15-18H,6H2/t10-,11-,12-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1=NC2=CC=CC=C2N=C1 |
| IUPAC navn | (1R,2S,3R)-1-(quinoxalin-2-yl)butane-1,2,3,4-tetraol |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.25 |
| Formel vægt | 250.1 |