missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,2S,3R)-1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol, TRC

Artikelnummer. 30422751
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422751 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ7653201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,2S,3R)-1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol
CAS 4711-06-2
Molekylær formel C12H14N2O4
Mængde 1 g
Synonym D-Arabino-1-(2-quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol, [1R-(1R*,2S*,3R*)]-1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O4/c15-6-10(16)12(18)11(17)9-5-13-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-5,10-12,15-18H,6H2/t10-,11-,12-/m1/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1=NC2=CC=CC=C2N=C1
IUPAC navn (1R,2S,3R)-1-(quinoxalin-2-yl)butane-1,2,3,4-tetraol
Molekylvægt (g/mol) 250.25
Formel vægt 250.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.