missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,2S)-2-Pyrrolidino-1-phenyl-1-propanol, TRC

Artikelnummer. 30418026
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418026 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418026 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9990001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,2S)-2-Pyrrolidino-1-phenyl-1-propanol
CAS 127641-25-2
Molekylær formel C13H19NO
Mængde 1 g
Synonym (alphaR,betaS)-beta-Methyl-alpha-phenyl-1-pyrrolidineethanol, [R-(R*,S*)]-beta-Methyl-alpha-phenyl-1-pyrrolidineethanol, (1R,2S)-1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C13H19NO/c1-11(14-9-5-6-10-14)13(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13,15H,5-6,9-10H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
SMIL C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N2CCCC2
IUPAC navn (1R,2S)-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 205.3
Formel vægt 205.1467
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.