Få mere at vide
(1R,2S)-2-(Benzyloxy)methyl-3-cyclopenten-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2S)-2-(Benzyloxy)methyl-3-cyclopenten-1-ol |
| CAS | 188399-48-6 |
| Molekylær formel | C13H16O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (1R,2S)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-3-cyclopenten-1-ol, (1R-trans)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-3-cyclopenten-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c14-13-8-4-7-12(13)10-15-9-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-14H,8-10H2/t12-,13+/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1CC=C[C@H]1COCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | (1R,2S)-2-(phenylmethoxymethyl)cyclopent-3-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.26 |
| Formel vægt | 204.115 |