Få mere at vide
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, 99%
Artikelnummer. 10264834 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10264834 1 g 1g
10091084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10264834 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397890010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23190-16-1 | C14H15NO | 213.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23190-16-1
Molekylær formel C14H15NO
Molekylvægt (g/mol) 213.28
MDL nummer MFCD00074960
InChI nøgle GEJJWYZZKKKSEV-UONOGXRCSA-N
Synonym 1r,2s-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1r,2s---2-amino-1,2-diphenylethanol, 1r,2s-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1r,2s-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, 1s,2r-1,2-diphenyl-2-hydroxyethylamine, pubchem5986, ksc201s9n, gejjwyzzkkksev-uonogxrcsa, erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1r,2s---diphenyl-2-aminoethanol
PubChem CID 719819
IUPAC navn (1R,2S)-2-amino-1,2-diphenylethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Smeltepunkt 142.0°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2(NH2)CH2(OH)C6H5
Mængde 1 g
Formel vægt 213.28
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.