Få mere at vide
(1R,2S)-(+)-10,2-Camphorsultam, 99%
Artikelnummer. 11498096
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498096 1 g 1g
11408106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14133.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108448-77-7 | C10H17NO2S | 215.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108448-77-7
Molekylær formel C10H17NO2S
Molekylvægt (g/mol) 215.31
MDL nummer MFCD00151762,MFCD00066271,MFCD00151762,MFCD00151762
InChI nøgle DPJYJNYYDJOJNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 6s,7as-8,8-dimethylhexahydro-3h-3a,6-methanobenzo c isothiazole 2,2-dioxide
PubChem CID 132274328
IUPAC navn 10,10-dimethyl-3λ6-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decan-3,3-dion
SMIL CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)NC1C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2S)-(+)-10,2-Camphorsultam
Smeltepunkt 179°C to 186°C
Mængde 1 g
Beilstein 4675755
Optisk rotation +33° (c=1 in Ethanol)
Formel vægt 215.32
Procent renhed 99%