Få mere at vide
(1R,2R)-(+)-N,N'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethan-diamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10195410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10195410 250 mg Glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10195410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294662500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118628-68-5 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Navn note 99%
CAS 118628-68-5
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 48.0°C to 51.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C16H20N2
MDL nummer MFCD00216955
Mængde 250 mg
Fieser 16,159; 16,159; 16,153; 16,153; 17,127
Specifik rotationstilstand + 49.50 (20.00°C c=2,MeOH)
Specifik rotation + 49.50
Synonym 1r,2r-n1,n2-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, methyl 1r,2r-2-methylamino-1,2-diphenylethyl amine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n,n/'-dimethyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-ethane-1,2-diamine, 1r,2r-n∼1∼,n∼2∼-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
InChI nøgle BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
SMIL CNC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)NC
IUPAC navn (1R,2R)-N,N'-dimethyl-1,2-diphenylethan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 240.35
PubChem CID 2724997
Formel vægt 240.35
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller