Få mere at vide
(1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamin, 95%
Artikelnummer. 10511171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10511171 1 g Glasflaske 1g
10490364 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10511171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337830010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 68737-65-5 | C8H20N2 | 144,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68737-65-5
Molekylær formel C8H20N2
Molekylvægt (g/mol) 144.26
MDL nummer MFCD00671527,MFCD03001702
InChI nøgle JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-P
Synonym 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
PubChem CID 2733821
IUPAC navn (1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexan-1,2-diamin
SMIL C[NH2+][C@@H]1CCCC[C@H]1[NH2+]C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H10(NHCH3)2
Mængde 1 g
Specifik rotation −143.00
Formel vægt 142.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.