Få mere at vide
(1R,2R)-(-)-Diaminocyclohexan, TRC
Artikelnummer. 30352861
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30352861 1 g
1 options
Artikelnummer. 30352861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4160901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-(-)-Diaminocyclohexane
CAS 20439-47-8
Molekylær formel C6 H14 N2
Mængde 1 g
Synonym 1,2-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-, 1,2-Cyclohexanediamine, (1R-trans)-, (1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-(1R,2R)-Diaminocyclohexane, (-)-(1R,2R)Cyclohexanediamine, (-)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-(-)-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-1,2-trans-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-2-Aminocyclohexylamine, (1R,2R)-Cyclohexanediamine, (1R,2R)-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (1R,2R)-trans-Cyclohexane-1,2-diamine, (1R-trans)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-(-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-1,2-Diaminocyclohexane, (R,R)-DACH, (R,R)-Dach, (R,R)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (R,R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, 1R,2R-trans-Cyclohexanediamine, l-trans-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(-)-1,2-Cyclohexanediamine, trans-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(1R,2R)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-(R,R)-1,2-Cyclohexanediamine, trans-(R,R)-1,2-Diaminocyclohexane, trans-1R,2R-Diaminocyclohexane, trans-l-1,2-Cyclohexanediamine, trans-l-1,2-Diaminocyclohexane
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
SMIL N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
IUPAC navn (1R,2R)-cyclohexan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 114.19
Formel vægt 114.1157