Få mere at vide
(1R,2R)-cyclohexan-1,2-dicarboxylsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458917
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458917 5 g 5g
15449715 250 mg 250mg
15448917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52293.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 46022-05-3 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Chirale dicarboxylsyregæster med en to C spacer (1R,2R)-cyclohexan-1,2-dicarboxylsyre og Boc-L-asparaginsyre] gav CD-aktive arter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Chirale dicarboxylsyregæster med en to C spacer
(1R,2R)-cyclohexan-1,2-dicarboxylsyre og Boc-L-asparaginsyre] gav CD-aktive arter.
Opløselighed Opløselig i acetone
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 46022-05-3
Molekylær formel C8H12O4
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD00062973
InChI nøgle QSAWQNUELGIYBC-PHDIDXHHSA-N
Synonym 1r,2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2r---1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-rel, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r, 1r.2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylicacid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, pubchem19603
PubChem CID 720895
IUPAC navn (1R,2R)-cyclohexan-1,2-dicarboxylsyre
SMIL C1CCC(C(C1)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in acetone.
Formel vægt 172.18
Procent renhed ≥98%