Få mere at vide
(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate |
| CAS | 39961-95-0 |
| Molekylær formel | C10H20N2O6 |
| MDL nummer | MFCD00191979 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | N[C@H]1[C@H](N)CCCC1.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.28 |
| Procent renhed | 95% |