missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,2R)-Bortezomib, TRC

Artikelnummer. 30012178
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012178 5 mg
30008298 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6757055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1132709-15-9
Molekylær formel C19 H25 B N4 O4
Molekylvægt (g/mol) 384.24
Synonym Boronic acid, B-[(1R)-3-methyl-1-[[(2R)-1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]-, B-[(1R)-3-Methyl-1-[[(2R)-1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]boronic acid, bortezomib diastereomer (R,R) (USP), bortezomib related compound A (USP)
IUPAC navn [(1R)-3-methyl-1-[[(2R)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoyl]amino]butyl]boronic acid
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)B(O)O

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-Bortezomib
InChI formel InChI=1S/C19H25BN4O4/c1-13(2)10-17(20(27)28)24-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)23-19(26)16-12-21-8-9-22-16/h3-9,12-13,15,17,27-28H,10-11H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-,17+/m1/s1
Mængde 5 mg
Formel vægt 384.1969
Forsendelsestilstand Room Temperature
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.