Få mere at vide
(1R,2R)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane, 90%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2R)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane |
| CAS min % | 88.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 102.0°C to 104.0°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 250 mg |
| Merck Index | 15, 3333 |
| Vis mere |