Få mere at vide
(1R,2R,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2R,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol |
| CAS | 20752-34-5 |
| Molekylær formel | C10H20O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (1R,3R,4R)-(+)-Menthol, (1R,2R,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, (+)-Neoisomenthol, (R,R,R)-Menthol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H]1[C@@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.27 |
| Formel vægt | 156.1514 |