missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+)-(1R,2R,5R)-2-Hydroxy-3-pinanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-(1r,2r,5r)-2-Hydroxy-3-pinanone |
| CAS | 24047-72-1 |
| Molekylær formel | C10 H16 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2-hydroxy-2,6,6-trimethyl-, (1R,2R,5R)-, 3-Pinanone, 2-hydroxy-, (1R,2R,5R)-(+)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2-hydroxy-2,6,6-trimethyl-, [1R-(1α,2α,5α)]-, (1R,2R,5R)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one, (+)-2-Hydroxy-3-pinanone, (+)-2-Hydroxypinocamphone, (+)-2α-Hydroxy-10β-pinan-3-one, (+)-2α-Hydroxy-3-pinanone, (1R,2R,5R)-2-Hydroxy-3-pinanone, (R,R,R)-2-Hydroxy-3-pinanone, 2α-Hydroxy-10β-pinan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1[C@@](C)(O)C(=O)C2 |
| IUPAC navn | (1R,4R,5R)-4-hydroxy-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.23 |
| Formel vægt | 168.115 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?