Få mere at vide
(1R,2R,3S,5S)-2-Hydroxy-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2R,3S,5S)-2-Hydroxy-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-methanol |
| CAS | 905580-84-9 |
| Molekylær formel | C6H10O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-methanol, 2-hydroxy-, (1R,2R,3S,5S)-, (1R,2R,3S,5S)-2-Hydroxy-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c7-2-3-1-4-6(9-4)5(3)8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@H]2[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (1R,2R,3S,5S)-3-(hydroxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.14 |
| Formel vægt | 130.063 |