missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,2R,3S,5R)-Pinanediol Pyrrolidine-2S-boronate Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30423473
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423473 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423473 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP45860510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,2R,3S,5R)-Pinanediol Pyrrolidine-2S-boronate Hydrochloride
CAS 149716-73-4
Molekylær formel C14H25BClNO2
Mængde 10 mg
Synonym (2S)-2-[(3aR,4R,6R,7aS)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]pyrrolidine Hhydrochloride, [3aR-[2(S*),3aalpha,4beta,6beta,7aalpha]]-2-(Hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl)pyrrolidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H24BNO2.ClH/c1-13(2)9-7-10(13)14(3)11(8-9)17-15(18-14)12-5-4-6-16-12;/h9-12,16H,4-8H2,1-3H3;1H/t9-,10-,11+,12-,14-;/m1./s1
SMIL Cl.CC1(C)[C@H]2C[C@@H]3OB(O[C@]3(C)[C@@H]1C2)[C@H]4CCCN4
Molekylvægt (g/mol) 285.62
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.