missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,2R,3S,5R)-Pinanediol Pyrrolidine-2S-boronate Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30422878
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422878 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4586055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,2R,3S,5R)-Pinanediol Pyrrolidine-2S-boronate Hydrochloride
CAS 149716-73-4
Molekylær formel C14H25BClNO2
Mængde 5 mg
Synonym (2S)-2-[(3aR,4R,6R,7aS)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]pyrrolidine Hhydrochloride, [3aR-[2(S*),3aalpha,4beta,6beta,7aalpha]]-2-(Hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl)pyrrolidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H24BNO2.ClH/c1-13(2)9-7-10(13)14(3)11(8-9)17-15(18-14)12-5-4-6-16-12;/h9-12,16H,4-8H2,1-3H3;1H/t9-,10-,11+,12-,14-;/m1./s1
SMIL Cl.CC1(C)[C@H]2C[C@@H]3OB(O[C@]3(C)[C@@H]1C2)[C@H]4CCCN4
Molekylvægt (g/mol) 285.62
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.