Få mere at vide
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, TRC
Artikelnummer. 30414250
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30414250 5 g
1 options
Artikelnummer. 30414250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4584005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
CAS 22422-34-0
Molekylær formel C10H18O2
Mængde 5 g
Synonym (1R,2R,3S,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2-Hydroxyisopinocampheol, (1R,2R,3S,5R)-2,3-Pinanediol, (-)-(1R:2R:3S:5R)-cis-α-Pineneglycol, cis-α-Pinene Glycol, [1R-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2,3-Pinanediol, (-)-cis-Pinane-cis-2,3-diol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
InChI formel InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m1/s1
SMIL CC1(C)[C@H]2C[C@H](O)[C@](C)(O)[C@@H]1C2
IUPAC navn (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 170.25
Formel vægt 170.1307