Få mere at vide
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15473078
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473078 1 g 1g
15483078 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56580.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22422-34-0
Molekylær formel C10H18O2
Molekylvægt (g/mol) 170.25
MDL nummer MFCD09955216
InChI nøgle MOILFCKRQFQVFS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,2r,3s,5r---2,3-pinanediol, 1r,2r,3s,5r---pinanediol, 1r,2r,3s,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, --2,3-pinanediol, unii-r58l0w3a75, --cis-pinane-cis-2,3-diol, pinanediol, --2-hydroxyisopinocampheol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3s,5r
PubChem CID 6553875
IUPAC navn (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3,4-diol
SMIL CC1(C)C2CC1C(C)(O)C(O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
Smeltepunkt 57°C to 59°C
Kogepunkt 101°C to 102°C (1 mmHg)
Flammepunkt 110°C (230°F)
Mængde 1 g
Beilstein 2039144
Optisk rotation −8.6° (c=6.5 in Toluene)
Formel vægt 170.25
Procent renhed 99%