Få mere at vide
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine, 95%
Artikelnummer. 11955201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11955201 5 g Glass bottle 5g
11965201 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439540050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69460-11-3 | C10H19N | 153.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69460-11-3
Molekylær formel C10H19N
Molekylvægt (g/mol) 153.27
InChI nøgle VPTSZLVPZCTAHZ-BZNPZCIMSA-N
Synonym 1r,2r,3r,5s---isopinocampheylamine, 1r,2r,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptan-3-amine, bicyclo 3.1.1 heptan-3-amine, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3r,5s, --isopinocampheylamine, --isopinocampheyl amine, 1r,2r,3r,5s-3-pinanamine, 1r,2r,5s-pinane-3alpha-amine, --isopinocampheylamine; 1r,2r,3r,5s-3-pinanamine, 1r,2r,3r,5s-2,6,6-trimeth-ylbicyclo 3.1.1 heptane-3-amine
PubChem CID 11744832
IUPAC navn (1S,3R,4R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-amine
SMIL CC1C2CC(C2(C)C)CC1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Kogepunkt 90°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Specifik rotation -42
Formel vægt 153.27
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.