missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1R,2R,3R,5S)-2-Azido-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclopentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2R,3R,5S)-2-Azido-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclopentanol |
| CAS | 117641-40-4 |
| Molekylær formel | C20H23N3O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | [1R-(1α,2β,3β,4α)]-2-Azido-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclopentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N3O3/c21-23-22-20-17(14-25-12-15-7-3-1-4-8-15)19(11-18(20)24)26-13-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-20,24H,11-14H2/t17-,18-,19?,20?/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1C[C@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@@H](COCC3=CC=CC=C3)[C@H]1N=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | (1R,2R,3R,4S)-2-azido-4-(benzyloxy)-3-((benzyloxy)methyl)cyclopentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.41 |
| Formel vægt | 353.17 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?