Få mere at vide
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15439785
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439785 250 mg 250mg
15429147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52418.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26685-83-6 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
(1R,2R)-2-Aminocyclohexancarboxylsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1R,2R)-2-Aminocyclohexancarboxylsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26685-83-6
Molekylær formel C7H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 143.186
MDL nummer MFCD08276263
InChI nøgle USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
Synonym 1r,2r-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, trans, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r-rel, 2-nchca, 2-aminocyclohexanecarboxylic acid #
PubChem CID 2724640
IUPAC navn (1R,2R)-2-aminocyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL C1CCC(C(C1)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 250 mg
Formel vægt 143.19
Optisk rotation −77° (c=1 in Water)
Procent renhed 97%