Få mere at vide
(1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol, 96%
Artikelnummer. 10243661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10243661 5 g Glass bottle 5g
10671632 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10243661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 716-61-0 | C9H13N2O4 | 213.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 716-61-0
Molekylær formel C9H13N2O4
Molekylvægt (g/mol) 213.21
MDL nummer MFCD00078126
InChI nøgle OCYJXSUPZMNXEN-RKDXNWHRSA-O
Synonym 1r,2r-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, chloramphenicol base, levoamine, 1r,2r---2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d---threo-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d-threo---2-amino-1-p-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1r,2r-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d--threo-2-amino-1-p-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1r,2r, 1,3-propanediol, 2-amino-1-p-nitrophenyl-, d-threo--
PubChem CID 69745
ChEBI CHEBI:78660
IUPAC navn (1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-aminium
SMIL [NH3+][C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R, 2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160°C to 166°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Specifik rotation -31
Formel vægt 212.2
Procent renhed 96%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.