missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1R,2R)-2-Amino-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,3-propanediol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2R)-2-Amino-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,3-propanediol Hydrochloride |
| CAS | 56724-21-1 |
| Molekylær formel | C10H16ClNO4S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | [R-(R*,R*)]--2-Amino-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,3-propanediol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO4S.ClH/c1-16(14,15)8-4-2-7(3-5-8)10(13)9(11)6-12;/h2-5,9-10,12-13H,6,11H2,1H3;1H/t9-,10+;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](N)CO |
| IUPAC navn | (1R,2S)-2-amino-1-(4-methylsulfonylphenyl)propane-1,3-diol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.76 |
| Formel vægt | 281.0489 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?