Få mere at vide
(1R,2R)-2-(3-(tert-butoxy)-3-oxopropyl)-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium benzenesulfonate (1:1), TRC
Artikelnummer. 30334114
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30334114 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30334114 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69029250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-2-(3-(tert-butoxy)-3-oxopropyl)-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium benzenesulfonate (1:1)
CAS 1075727-00-2
Molekylær formel C34H45NO9S
Mængde 50 mg
Synonym (1R,2R)-1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-[3-(tert-butoxy)-3-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinolinium benzenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C28H40NO6.C6H6O3S/c1-28(2,3)35-27(30)12-14-29(4)13-11-20-17-25(33-7)26(34-8)18-21(20)22(29)15-19-9-10-23(31-5)24(16-19)32-6;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h9-10,16-18,22H,11-15H2,1-8H3;1-5H,(H,7,8,9)/q+1;/p-1/t22-,29-;/m1./s1
SMIL COc1ccc(C[C@@H]2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N@+]2(C)CCC(=O)OC(C)(C)C)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c4ccccc4
IUPAC navn benzenesulfonate;tert-butyl 3-[(1R,2R)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 643.8
Formel vægt 643.2815
Produkttitel
Vælg et problem
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.