Få mere at vide
(1R,2R)-2-(3-(tert-butoxy)-3-oxopropyl)-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium benzenesulfonate (1:1), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2R)-2-(3-(tert-butoxy)-3-oxopropyl)-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium benzenesulfonate (1:1) |
| CAS | 1075727-00-2 |
| Molekylær formel | C34H45NO9S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (1R,2R)-1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-[3-(tert-butoxy)-3-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinolinium benzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40NO6.C6H6O3S/c1-28(2,3)35-27(30)12-14-29(4)13-11-20-17-25(33-7)26(34-8)18-21(20)22(29)15-19-9-10-23(31-5)24(16-19)32-6;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h9-10,16-18,22H,11-15H2,1-8H3;1-5H,(H,7,8,9)/q+1;/p-1/t22-,29-;/m1./s1 |
| SMIL | COc1ccc(C[C@@H]2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N@+]2(C)CCC(=O)OC(C)(C)C)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | benzenesulfonate;tert-butyl 3-[(1R,2R)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 643.8 |
| Formel vægt | 643.2815 |