Få mere at vide
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)-cyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)-cyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 220352-36-3 |
| Molekylær formel | C10H8F2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | trans-2-(3,4-Difluoro-phenyl)-cyclopropanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8F2O2/c11-8-2-1-5(3-9(8)12)6-4-7(6)10(13)14/h1-3,6-7H,4H2,(H,13,14)/t6-,7+/m0/s1 |
| SMIL | OC([C@H]1[C@H](C2=CC(F)=C(F)C=C2)C1)=O |
| IUPAC navn | (1R,2R)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.17 |
| Formel vægt | 198.05 |