Få mere at vide
(1R,2R)-2-(3,4-difluorfenyl)cyclopropancarboxamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide |
| CAS | 1006376-62-0 |
| Molekylær formel | C10H9F2NO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Ticagrelor Impurity 81 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9F2NO/c11-8-2-1-5(3-9(8)12)6-4-7(6)10(13)14/h1-3,6-7H,4H2,(H2,13,14)/t6-,7+/m0/s1 |
| SMIL | OC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C4=C2C1=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.181 |