missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,2R,1’R,2’S)-Atracurium Besylate, >90%, TRC

Artikelnummer. 30336382
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336382 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7945105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale R-cis-R'-trans-Atracurium Besylate
CAS 96946-44-0
Molekylær formel C53 H72 N2 O12 . 2 C6 H5 O3 S
Mængde 5 mg
Synonym (1R,2R,1'R,2'S)-Atracurium Besylate, Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, (1R,1'R,2R,2'S)-, benzenesulfonate (1:2), Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanedi
InChI formel InChI=1S/C53H72N2O12.2C6H6O3S/c1-54(22-18-38-32-48(62-7)50(64-9)34-40(38)42(54)28-36-14-16-44(58-3)46(30-36)60-5)24-20-52(56)66-26-12-11-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-33-49(63-8)51(65-10)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-4)47(31-37)61-6;2*7-10(8,9)6-4
SMIL COc1ccc(C[C@@H]2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N@+]2(C)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N@+]4(C)CCc5cc(OC)c(OC)cc5[C@H]4Cc6ccc(OC)c(OC)c6)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c7ccccc7.[O-]S(=O)(=O)c8ccccc8
IUPAC navn benzenesulfonate;5-[3-[(1R,2R)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoyloxy]pentyl 3-[(1R,2S)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propano
Molekylvægt (g/mol) 1243.479
Formel vægt 1242.5
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.