Få mere at vide
(1R,2R)-(+)-1,2-diphenyl-1,2-ethandiamin, 99%, 99% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10043550 250 mg Glasflaske 250mg
10209173 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10043550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294682500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35132-20-8 | C14H18N2 | 214.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35132-20-8
Molekylær formel C14H18N2
Molekylvægt (g/mol) 214.31
MDL nummer MFCD00082769
InChI nøgle PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-P
Synonym 1r,2r-+-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-rel-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-+-1,2-diamino-1,2-diphenylethane, 1r,2r-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1r,2r-+-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, +-1,2-diphenylethylenediamine, +-stilbenediamine, r,r-dpen
PubChem CID 2724998
IUPAC navn (1R,2R)-1,2-diphenylethan-1,2-diamin
SMIL [NH3+][C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Navn note 99% (99% e.e.)
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 81.0°C to 84.0°C
Farve Hvid til gul
Enantiomert overskud 98.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5CH(NH2)-)2
Mængde 250 mg
Specifik rotationstilstand + 104.00 (25.00°C c=1.1,MeOH)
Specifik rotation + 104.00
Formel vægt 212.29
Procent renhed 99%,99% ee
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.