Få mere at vide
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-etanediamin, 98+%
Artikelnummer. 15498899
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498899 5 g 5g
11317496 250 mg 250mg
11307496 1 g 1g
15408909 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15498899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09558.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 35132-20-8 | C14H18N2 | 214,31 g/mol
(1R,2R)-(+)-1,2-diphenyl-1,2-ethandiamin anvendes som chiralt solvatiseringsmiddel til bestemmelse af enantiomert overskud af chirale syrer ved NMR. Det bruges i forskellige katalysatorsystemer til asymmetriske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1R,2R)-(+)-1,2-diphenyl-1,2-ethandiamin anvendes som chiralt solvatiseringsmiddel til bestemmelse af enantiomert overskud af chirale syrer ved NMR. Det bruges i forskellige katalysatorsystemer til asymmetriske reaktioner.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft. Beskyt mod varme. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med varme, luft og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35132-20-8
Molekylær formel C14H18N2
Molekylvægt (g/mol) 214.31
MDL nummer MFCD00082769
InChI nøgle PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-P
Synonym 1r,2r-+-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-rel-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-+-1,2-diamino-1,2-diphenylethane, 1r,2r-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1r,2r-+-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, +-1,2-diphenylethylenediamine, +-stilbenediamine, r,r-dpen
PubChem CID 2724998
IUPAC navn (1R,2R)-1,2-diphenylethan-1,2-diamin
SMIL [NH3+][C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Smeltepunkt 80 °C til 84 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 2369988
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Optisk rotation +104° (c=1 i methanol)
Formel vægt 212.3
Procent renhed ≥98%