Få mere at vide
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan L-tartrat, 98%
Artikelnummer. 15446648
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446648 2 g 2g
15405536 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60172.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
CAS: 39961-95-0 | C10H20N2O6 | 264,278 g/mol
(1R,2R)-(+)-1,2-diaminocyclohexan-L-tartrat er et nyttigt kemikalie til syntese af chirale ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1R,2R)-(+)-1,2-diaminocyclohexan-L-tartrat er et nyttigt kemikalie til syntese af chirale ligander.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39961-95-0
Molekylær formel C10H20N2O6
Molekylvægt (g/mol) 264.278
MDL nummer MFCD00191979
InChI nøgle GDOTUTAQOJUZOF-ZXZVGZDWSA-N
Synonym 1r,2r-+-1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate, 1r,2r-+-1,2-cyclohexanediamine l-tartrate, 1r,2r---cyclohexane-1,2-diamine l-tartrate salt, 1r-trans-1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1r,2r-+-cyclohexane-1,2-diamine l-tartrate, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine; l +-tartaric acid, pubchem17364, ksc221k4n
PubChem CID 11448443
IUPAC navn (1R,2R)-cyclohexan-1,2-diamin;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyre
SMIL C1CCC(C(C1)N)N.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate
Smeltepunkt 273 °C (dekomponering)
Mængde 2 g
Optisk rotation +12° (c=4 i vand)
Formel vægt 264.28
Procent renhed 99%