Få mere at vide
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan, 99%
Artikelnummer. 10131192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10131192 1 g Glasflaske 1g
10167503 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10131192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364640010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 20439-47-8 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20439-47-8
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00062985,MFCD00063747
InChI nøgle SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
IUPAC navn (1R,2R)-cyclohexan-1,2-diamin
SMIL NC1CCCCC1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R, 2R)-(-)-1, 2-Diaminocyclohexane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 40.0°C to 45.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 110.0°C to 114.0°C (40.0 Mbar)
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H10(NH2)2
Mængde 1 g
Beilstein 13, III, 6
Specifik rotationstilstand − 24.50 (26.50°C c=5 1 N HCl 20°)
Specifik rotation − 24.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.