Få mere at vide
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan, 98%
Artikelnummer. 11398935
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398935 250 mg 250mg
11378935 1 g 1g
11388935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398935 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14059.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20439-47-8 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan er en alsidig ligand til dannelse af metalkomplekser. Anvendes til syntese af chirale tropocoronands, som har potentiel nytte i asymmetrisk katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan er en alsidig ligand til dannelse af metalkomplekser. Anvendes til syntese af chirale tropocoronands, som har potentiel nytte i asymmetrisk katalyse.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20439-47-8
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00062985,MFCD00063747
InChI nøgle SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
SMIL NC1CCCCC1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Smeltepunkt 40 °C til 43 °C
Kogepunkt 104 °C til 110 °C (40 mmHg)
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Lugt Amin-lignende
Mængde 250 mg
FN nummer UN3259
Beilstein 4780911
Optisk rotation −25,5° (c=5 i 1N HCl)
IUPAC navn cyclohexan-1,2-diamin
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%