Få mere at vide
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, 98%
Artikelnummer. 11388935
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388935 5 g 5g
11398935 250 mg 250mg
11378935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388935 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14059.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20439-47-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan er en alsidig ligand til dannelse af metalkomplekser. Anvendes til syntese af chirale tropocoronands, som har potentiel nytte i asymmetrisk katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan er en alsidig ligand til dannelse af metalkomplekser. Anvendes til syntese af chirale tropocoronands, som har potentiel nytte i asymmetrisk katalyse.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20439-47-8
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00062985,MFCD00063747
InChI nøgle SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
SMIL NC1CCCCC1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Smeltepunkt 40°C to 43°C
Kogepunkt 104°C to 110°C (40 mmHg)
Flammepunkt 70°C (158°F)
Lugt Amine-like
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 4780911
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −25.5° (c=5 in 1N HCl)
IUPAC navn cyclohexan-1,2-diamin
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%