Få mere at vide
(1R,2R)-1,2-Cyclopentanedimethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2R)-1,2-Cyclopentanedimethanol |
| CAS | 57287-24-8 |
| Molekylær formel | C7H14O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (1R-trans)-1,2-Cyclopentanedimethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c8-4-6-2-1-3-7(6)5-9/h6-9H,1-5H2/t6-,7-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H]1CCC[C@H]1CO |
| IUPAC navn | [(1R,2R)-2-(hydroxymethyl)cyclopentyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.18 |
| Formel vægt | 130.0994 |