Få mere at vide
(1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol |
| CAS | 65376-05-8 |
| Molekylær formel | C8H16O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (1R-trans)-1,2-Cyclohexanedimethanol, (1R,2R)-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h7-10H,1-6H2/t7-,8-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H]1CCCC[C@H]1CO |
| IUPAC navn | [(1R,2R)-2-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.21 |
| Formel vægt | 144.115 |