missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol 1,2-Dimethanesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30366172
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366172 250 mg
30365887 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC987950250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 186204-35-3
Molekylær formel C10H20O6S2
Molekylvægt (g/mol) 300.39
Synonym (1R-trans)-1,2-Cyclohexanedimethanol Dimethanesulfonate, (1R,2R)-1,2-Bis(methanesulfonyloxymethyl)cyclohexane, (1R,2R)-1,2-Bis(methanesulfonyloxymethyl)cyclohexan
IUPAC navn [(1R,2R)-2-(methylsulfonyloxymethyl)cyclohexyl]methyl methanesulfonate
SMIL CS(=O)(=O)OC[C@@H]1CCCC[C@H]1COS(=O)(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol 1,2-Dimethanesulfonate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20O6S2/c1-17(11,12)15-7-9-5-3-4-6-10(9)8-16-18(2,13)14/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
Formel vægt 300.0701
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.