Få mere at vide
(1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol (Benzylphenylephrine), Mikromol™
Artikelnummer. 17961836
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17961836 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17961836 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0081.090025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol (Benzylphenylephrine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol
CAS 1367567-95-0
Analyt- eller komponentnavne (1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H19 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol, Benzylphenylephrine, (R)-3-{2-[Benzyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl}phenol, Phenylephrine Related Compound D, Phenylephrine Hydrochloride Impurity D, Phenylephrine Impurity D, Phenylephrine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C16H19NO2/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14/h2-10,16,18-19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
SMIL CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2
IUPAC navn 3-[(1R)-2-[benzyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 257.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 257.1416 g/mol