Få mere at vide
[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]monophenylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [((1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy)methyl]monophenylester |
| CAS | 379270-35-6 |
| Molekylær formel | C15H18N5O4P |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Phenyl Hydrogen [(R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methylphosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N5O4P/c1-11(7-20-9-19-13-14(16)17-8-18-15(13)20)23-10-25(21,22)24-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,8-9,11H,7,10H2,1H3,(H,21,22)(H2,16,17,18)/t11-/m1/s1 |
| SMIL | NC1=C2C(N(C[C@@H](C)OCP(OC3=CC=CC=C3)(O)=O)C=N2)=NC=N1 |
| IUPAC navn | [(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-phenoxyphosphinic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.31 |
| Formel vægt | 363.1096 |