missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R)-2,3-Dihydro-N-2-propen-1-yl-1H-inden-1-amine Ethanedioate, TRC

Artikelnummer. 30377353
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377353 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377353 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45043510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propen-1-yl-1H-inden-1-amine Ethanedioate
CAS 1166392-43-3
Molekylær formel C21 H23 N O10
Mængde 10 mg
Synonym (R)-N-Allyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine Oxalate, (R)-N-Allyl-1-aminoindane Oxalate, Rasagiline Impurity Oxalate Salt
InChI formel InChI=1S/C21H23NO10/c1-10(23)29-9-15-17(30-11(2)24)18(31-12(3)25)16(21(28-4)32-15)22-19(26)13-7-5-6-8-14(13)20(22)27/h5-8,15-18,21H,9H2,1-4H3/t15?,16?,17-,18?,21+/m0/s1
SMIL CO[C@@H]1OC(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1N2C(=O)c3ccccc3C2=O
IUPAC navn [(3R,6R)-3,4-diacetyloxy-5-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-6-methoxyoxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 449.408
Formel vægt 449.132
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.