Få mere at vide
(1R)-2,2-Dimethylcyclopropancarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30387596
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387596 25 mg
30370793 10 mg
30374885 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47220025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106462-18-4
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
Synonym Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (1R)-, Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (R)-, (-)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (R)-(-)-2,2-Dimethylcyclopropane-1-carboxamide, (R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
SMIL CC1(C)C[C@H]1C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m0/s1
Formel vægt 113.0841