Få mere at vide
(1R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m0/s1 |
| Formel vægt | 113.0841 |