missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[1R-[1Alpha(R*),3aBeta,7aAlpha]]-Octahydro-Delta,7a-dimethyl-4-oxo-1H-indene-1-pentanoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30413371
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413371 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413371 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23645010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [1R-(1alpha(R*),3abeta,7aalpha)]-Octahydro-delta,7a-dimethyl-4-oxo-1H-indene-1-pentanoic Acid Methyl Ester
CAS 135359-41-0
Molekylær formel C17H28O3
Mængde 10 mg
Synonym [1R-[1A(R*),3Ab,7Aa]]-Octahydro-D,7A-Dimethyl-4-Oxo-1H-Indene-1-Pentanoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H28O3/c1-12(6-4-8-16(19)20-3)13-9-10-14-15(18)7-5-11-17(13,14)2/h12-14H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14+,17-/m1/s1
SMIL COC(=O)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C(=O)CCC[C@]12C
IUPAC navn methyl (5R)-5-[(1R,3aR,7aR)-7a-methyl-4-oxo-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-1-yl]hexanoate
Molekylvægt (g/mol) 280.4
Formel vægt 280.2038
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.