Få mere at vide
[1R-[1Alpha(R*),2Beta]]-Alpha-Methoxy-benzeneacetic Acid 1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-1-naphthalenyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1R-(1alpha(R*),2beta)]-alpha-Methoxy-benzeneacetic Acid 1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-1-naphthalenyl Ester |
| CAS | 88058-69-9 |
| Molekylær formel | C23H27NO5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO5/c1-4-20(25)24-19-13-11-15-10-12-17(27-2)14-18(15)22(19)29-23(26)21(28-3)16-8-6-5-7-9-16/h5-10,12,14,19,21-22H,4,11,13H2,1-3H3,(H,24,25)/t19-,21?,22-/m1/s1 |
| SMIL | CCC(=O)N[C@@H]1CCc2ccc(OC)cc2[C@H]1OC(=O)C(OC)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | [(1R,2R)-7-methoxy-2-(propanoylamino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl] 2-methoxy-2-phenylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.46 |
| Formel vægt | 397.1889 |