missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R)-(-)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridin, TRC

Artikelnummer. 30347047
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347047 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347047 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17509525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R)-(-)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine
CAS 104372-31-8
Molekylær formel C10 H15 N O3 S
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9-,10?,11?/m1/s1
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N4OC34C2
IUPAC navn 11,11-dimethyl-5-oxa-3λ6-thia-4-azatetracyklo[6.2.1.01,6.04,6]undekane 3,3-dioxid
Molekylvægt (g/mol) 229.3
Formel vægt 229.0773
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.