Få mere at vide
(1R)-(-)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridin, TRC
Artikelnummer. 30343068
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30343068 50 g
1 options
Artikelnummer. 30343068 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17509550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)-(-)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine
CAS 104372-31-8
Molekylær formel C10 H15 N O3 S
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9-,10?,11?/m1/s1
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N4OC34C2
IUPAC navn 11,11-dimethyl-5-oxa-3λ6-thia-4-azatetracyklo[6.2.1.01,6.04,6]undekane 3,3-dioxid
Molekylvægt (g/mol) 229.3
Formel vægt 229.0773