missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R)-(-)-10-Camphorsulfonyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30334389
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334389 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334389 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1750701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R)-(-)-10-Camphorsulfonyl Chloride
CAS 39262-22-1
Molekylær formel C10 H15 Cl O3 S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(=O)(=O)Cl)C(=O)C2
IUPAC navn [(1S,4R)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 250.74
Formel vægt 250.043
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.