Få mere at vide
(1R)-(-)-10-Camphorsulfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30338242
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30338242 1 g
1 options
Artikelnummer. 30338242 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1750451G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)-(-)-10-Camphorsulfonic Acid
CAS 35963-20-3
Molekylær formel C10 H16 O4 S
Mængde 1 g
Synonym (-)-10-Camphorsulfonic Acid, Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1R)-, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonic acid, (-)-(1R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, (-)-10-Camphorsulfonic acid, (-)-Camphorsulfonic acid, (1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid, (1R)-10-Camphorsulfonic acid, (1R)-Camphorsulfonic acid, (R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid, (R)-(-)-CSA, (R)-Camphor-10-sulfonic acid, L(-)-Camphor-10-sulfonic acid, l-10-Camphorsulfonic acid, l-Camphorsulfonic acid, Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1R)-, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonic acid, (-)-(1R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, (-)-10-Camphorsulfonic acid, (-)-Camphorsulfonic acid, (1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid, (1R)-10-Camphorsulfonic acid, (1R)-Camphorsulfonic acid, (R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid, (R)-(-)-CSA, (R)-Camphor-10-sulfonic acid, L(-)-Camphor-10-sulfonic acid, l-10-Camphorsulfonic acid, l-Camphorsulfonic acid
InChI formel InChI=1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(=O)(=O)O)C(=O)C2
IUPAC navn [(1S,4R)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]metanesulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 232.3
Formel vægt 232.0769